Anti-QKI Goat Polyclonal Antibody
Fornitore: ProSci Inc.
ELISA: Antibody detection limit dilution 1:64,000. Western Blot: Approximately 38 kDa band observed in mouse brain lysates (calculated MW of 35.8 kDa according to NP_068681.1). Recommended concentration: 0.3-1 μg/mL.
Quaking antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.
Quaking antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.
Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: QKI
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Mouse
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG PRSI46-256
Codice articolo fornitore: 46-256
Codice articolo locale: PRSI46-256
Specifiche
Antigene QK1
Nome antigene Qki, Kh Domain Containing, Rna Binding
Reattività Mouse
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Goat
Western blot Yes
ELISA Yes
Sinomini antigene Quaking isoform 1, RNA binding protein HQK., HQK1, Quaking homolog, QK1, Hqk, QK, QK3, QKI, QKI1, Homolog of mouse quaking QKI KH domain RNA binding protein, HKQ, QKI_HUMAN, Quaking protein, Protein quaking, HqkI, Quaking homolog KH domain RNA binding mouse, Quaking homolog KH domain RNA binding
Concentrazione 500 ug/mL
Immunogeno Quaking antibody was raised against a 12 amino acid synthetic peptide near the N-Terminus of Quaking.
Forma Liquid
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI