Anti-PC Goat Polyclonal Antibody
Fornitore: ProSci Inc.
ELISA: Antibody detection limit dilution 1:16,000. Western Blot: Approximately 150 kDa band observed in mouse liver lysates (calculated MW of 130 kDa according to NP_000911.2, NP_001035806.1and NP_071504.2). Recommended concentration: 0.03-0.1 μg/mL.
Pyruvate carboxylase antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.
Pyruvate carboxylase antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.
Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: PC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Mouse
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG PRSI46-255
Codice articolo fornitore: 46-255
Codice articolo locale: PRSI46-255
Specifiche
Antigene PC
Nome antigene Pyruvate Carboxylase
Reattività Mouse
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Goat
Western blot Yes
ELISA Yes
Sinomini antigene PCB
Concentrazione 500 ug/mL
Immunogeno Pyruvate carboxylase antibody was raised against a 14 amino acid synthetic peptide near the internal region of Pyruvate carboxylase.
Forma Liquid
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI