Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login

Anti-PTPRM Goat Polyclonal Antibody

Fornitore: ProSci Inc.
ELISA: Antibody detection limit dilution 1:16,000. Western Blot: Approximately 110 kDa and 16 kDa in rat retina lysates after 0.1 μg/mL antibody staining.1. Both detected bands were successfully blocked by incubation with the immunizing peptide (and BLAST results with the immunizing peptide sequence did not identify any other proteins to explain the additional bands).

PTPRM antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.

PTPRM antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.

Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: PTPRM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Rat




 

Ordine

Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG PRSI46-252
Codice articolo fornitore: 46-252
Codice articolo locale: PRSI46-252

Specifiche

Antigene PTPRM
Nome antigene Protein Tyrosine Phosphatase Receptor Type M
Reattività Rat
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Goat
ELISA Yes
Sinomini antigene MGC166994, RPTPU, hR-PTPu, R-PTP-MU, PTPRL1, RPTPM
Concentrazione 500 ug/mL
Immunogeno PTPRM antibody was raised against a 14 amino acid synthetic peptide near the internal region of PTPRM.
Form Liquid
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
 

Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno

Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.

ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI