Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login

Anti-PTPN11 Goat Polyclonal Antibody

Fornitore: ProSci Inc.
ELISA: Antibody detection limit dilution 1:32000. Western Blot: Approximately 70 kDa band observed in human skeletal muscle lysates and in HEK293 lysate (calculated MW of 68.0 kDa according to NP_002825.3). In transfected HEK293 transiently expressing PTPN11 bands of approximately 70 kDa and 49 kDa are observed. These bands are not observed in the non-transfected HEK293. Recommended for use at 1-3 μg/mL. Immunohistochemistry: In paraffin embedded human cerebellum shows strong cytoplasm staining in Purkinje cells and processes. Recommended concentration, 3-6 μg/mL.

PTPN11 antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.

PTPN11 antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.

Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: PTPN11
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse




 

Ordine

Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG PRSI46-250
Codice articolo fornitore: 46-250
Codice articolo locale: PRSI46-250

Specifiche

Antigene PTPN11
Nome antigene Protein Tyrosine Phosphatase, Non-receptor Type 11
Reattività Human, Mouse
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Goat
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Sinomini antigene SH-PTP3, PTP-1D, SHP2, PTP2C, SH-PTP2, NS1, BPTP3, JMML, CFC, METCDS
Concentrazione 500 ug/mL
Immunogeno PTPN11 antibody was raised against a 14 amino acid synthetic peptide near the C-Terminus of PTPN11.
Forma Liquid
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
 

Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno

Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.

ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI