Anti-PTCH1 Goat Polyclonal Antibody
Fornitore: ProSci Inc.
ELISA: Antibody detection limit dilution 1:8,000. Western Blot: Approximately 28 kDa band in human brain, duodenum and heart lysates after 1 μg/mL antibody staining. The 28 kDa band was successfully blocked by incubation with the immunizing peptide.
PTCH antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.
PTCH antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.
Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: PTCH1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG PRSI46-245
Codice articolo fornitore: 46-245
Codice articolo locale: PRSI46-245
Specifiche
Antigene PTCH1
Nome antigene Patched 1
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Goat
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Sinomini antigene PTC-1, Patched1, Patched 1 , etID309849.2, PTC1
Concentrazione 500 ug/mL
Immunogeno PTCH antibody was raised against a 12 amino acid synthetic peptide near the C-Terminus of PTCH.
Forma Liquid
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI