Anti-PTBP2 Goat Polyclonal Antibody
Fornitore: ProSci Inc.
ELISA: Antibody detection limit dilution 1:1,000. Western Blot: Approximately 35 kDa band in lysates of cell line NIH3T3 after 0.1 μg/mL antibody staining.The 35 kDa band was successfully blocked by incubation with the immunizing peptide.
PTBP2 antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.
PTBP2 antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.
Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: PTBP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Mouse
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG PRSI46-244
Codice articolo fornitore: 46-244
Codice articolo locale: PRSI46-244
Specifiche
Antigen symbol PTBP2
Nome antigene Polypyrimidine Tract Binding Protein 2
Reattività Mouse
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Goat
Western blot Yes
ELISA Yes
Sinomini antigene brPTB, nPTB, PTBLP
Concentrazione 500 ug/mL
Immunogeno PTBP2 antibody was raised against an 11 amino acid synthetic peptide near the internal region of PTBP2.
Forma Liquid
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità