Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login

Anti-PSME1 Goat Polyclonal Antibody

Fornitore: ProSci Inc.
ELISA: Antibody detection limit dilution 1:64,000. Western Blot: Approximately 30 kDa band observed in human lymph node, spleen, tonsil and peripheral blood mononuceocyte lysates (calculated MW of 28.7 kDa according to NP_006254.1). Recommended concentration: 0.3-1 μg/mL.

PSME1 antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.

PSME1 antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.

Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: PSME1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human




 

Ordine

Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG PRSI46-238
Codice articolo fornitore: 46-238
Codice articolo locale: PRSI46-238

Specifiche

Antigene PSME1
Nome antigene Proteasome (prosome, macropain) Activator Subunit 1 (PA28 alpha)
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Goat
Western blot Yes
ELISA Yes
Sinomini antigene 29-kD MCP activator subunit, PSME1, interferon gamma up-regulated I-5111 protein, proteasome (prosome, proteasome activator subunit 1, PA28alpha, interferon-gamma IEF SSP 5111, MGC8628, IFI5111, REGalpha , activator of multicatalytic protease subunit 1, interferon-gamma-inducible protein 5111, PA28A, macropain) activator subunit 1 (PA28 alpha), 11S regulator complex alpha subunit, proteasome activator subunit-1
Concentrazione 500 ug/mL
Immunogeno PSME1 antibody was raised against a 14 amino acid synthetic peptide near the C-Terminus of PSME1.
Forma Liquid
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
 

Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno

Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.

ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI