Anti-PTP4A1 Goat Polyclonal Antibody
Fornitore: ProSci Inc.
ELISA: Antibody detection limit dilution 1:2,000. Western Blot: Approximately 21 kDa band observed in lysates of cell lines A549 and HeLa (calculated MW of 19.8 kDa according to NP_003454.1). Recommended concentration: 1-3 μg/mL.
PRL-1 antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.
PRL-1 antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.
Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: PTP4A1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG PRSI46-225
Codice articolo fornitore:: 46-225
Codice articolo locale:: PRSI46-225
Specifiche
Antigene PTP4A1
Nome antigene Protein Tyrosine Phosphatase Type IVA, Member 1
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Goat
Western Blot Yes
ELISA Yes
Sinomini antigene Protein tyrosine phosphatase IVA1, PTPCAAX1, RP5-1148A21.2, DKFZp779M0721, PRL1, protein tyrosine phosphatase type IVA, HH72, protein tyrosine phosphatase type IVA protein 1, PRL-1, PTP4A2, member 1, PTP(CAAX1)
Concentrazione 500 ug/mL
Immunogeno PRL-1 antibody was raised against a 13 amino acid synthetic peptide near the C-Terminus of PRL-1.
Forma Liquid
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità