Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login

Anti-PTP4A1 Goat Polyclonal Antibody

Fornitore: ProSci Inc.
ELISA: Antibody detection limit dilution 1:64,000. Western Blot: Approximately 27 kDa band in lung epithelial cell line A439 lysates after 0.5 μg/mL antibody staining.8 kDa according to NP_003454. The 27 kDa band was successfully blocked by incubation with the immunizing peptide.

PRL1 antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.

PRL1 antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.

Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: PTP4A1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human




Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
 

Ordine

Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG PRSI46-224
Codice articolo fornitore: 46-224
Codice articolo locale: PRSI46-224

Specifiche

Antigene PTP4A1
Nome antigene Protein Tyrosine Phosphatase Type IVA, Member 1
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Goat
Western blot Yes
ELISA Yes
Sinomini antigene protein tyrosine phosphatase type IVA protein 1, PRL1, Protein tyrosine phosphatase IVA1, RP5-1148A21.2, protein tyrosine phosphatase type IVA, member 1, PTP4A2, PRL-1, PTP(CAAX1), HH72, PTPCAAX1, DKFZp779M0721
Concentrazione 500 ug/mL
Immunogeno PRL1 antibody was raised against an 11 amino acid synthetic peptide near the C-Terminus of PRL1.
Forma Liquid
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità