Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login

Anti-PRDM16 Goat Polyclonal Antibody

Fornitore: ProSci Inc.
ELISA: Antibody detection limit dilution 32,000.

PRDM16 antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.

PRDM16 antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.

Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: PRDM16
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: 0




 

Ordine

Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG PRSI46-216
Codice articolo fornitore: 46-216
Codice articolo locale: PRSI46-216

Specifiche

Antigene PRDM16
Nome antigene PR Domain Zinc Finger Protein 16
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Goat
ELISA Yes
Sinomini antigene KIAA1675, MEL1, PR domain-containing protein 16, CMD1LL, LVNC8, PR domain zinc finger protein 16, PFM13
Concentrazione 500 ug/mL
Immunogeno PRDM16 antibody was raised against a 13 amino acid synthetic peptide near the C-Terminus of PRDM16.
Form Liquid
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
 

Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno

Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.

ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI