Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login

Anti-RTN4R Goat Polyclonal Antibody

Fornitore: ProSci Inc.
ELISA: Antibody detection limit dilution 1:16,000. Western Blot: experiments gave bands at approximately 90-100 kDa and 37+40+45 kDa in human brain lysate after 0.3 μg/mL antibody staining. These bands were successfully blocked by the immunizing peptide and they correspond to earlier findings in the literature with different antibodies (Wang et al, J Neurosci. 2002 Jul 1;22 (13) :5505-15). This protein has a calculated MW of 50.7 kDa according to NP_075380.1. Recommended concentration: 0.3-1 μg/mL.

Nogo 66 Receptor antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.

Nogo 66 Receptor antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.

Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: RTN4R
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human




 

Ordine

Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG PRSI45-975
Codice articolo fornitore: 45-975
Codice articolo locale: PRSI45-975

Specifiche

Antigene RTN4R
Nome antigene Reticulon 4 Receptor
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Goat
Western blot Yes
ELISA Yes
Sinomini antigene NOGOR, NGR1, NGR
Concentrazione 500 ug/mL
Immunogeno Nogo 66 Receptor antibody was raised against a 14 amino acid synthetic peptide near the internal region of Nogo 66 Receptor.
Forma Liquid
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
 

Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno

Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.

ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI