Anti-GRIN1 Goat Polyclonal Antibody
Fornitore: ProSci Inc.
ELISA: Antibody detection limit dilution 1:1,000. Western Blot: Approximately 110 kDa band observed in rat brain lysates (calculated MW of 105 kDa according to NP_015566.1). Recommended concentration: 2-4 μg/mL. A minor band of unknown identity was also consistently observed at 23-24 kDa . This band was strong in mouse brain lysates and faint in human brain lysates. The band was successfully blocked by incubation with the immunizing peptide.
NMDA Receptor antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.
NMDA Receptor antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.
Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: GRIN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Rat
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG PRSI45-971
Codice articolo fornitore:: 45-971
Codice articolo locale:: PRSI45-971
Specifiche
Antigene GRIN1
Nome antigene Glutamate [NMDA] receptor subunit zeta-1
Reattività Rat
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Goat
Western blot Yes
ELISA Yes
Sinomini antigene NMDA1, NMDAR1, NMD-R1, MRD8, NR1, GluN1
Concentrazione 500 ug/mL
Immunogeno NMDA Receptor antibody was raised against a 12 amino acid synthetic peptide near the internal region of NMDA Receptor.
Forma Liquid
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità