Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login

Anti-NKD2 Goat Polyclonal Antibody

Fornitore: ProSci Inc.
ELISA: Antibody detection limit dilution 1:32,000. Western Blot: Approximately 80 kDa, 38 kDa and 26 kDa in mouse brain lysates after 0.1 μg/mL antibody staining.5 kDa according to mouse NP_082462.2 and of 50.1 kDa according to human NP_149111.1. All the detected bands were successfully blocked by incubation with the immunizing peptide (and BLAST results with the immunizing peptide sequence did not identify any other proteins to explain the additional bands).

NKD2 antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.

NKD2 antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.

Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: NKD2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Mouse




 

Ordine

Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG PRSI45-969
Codice articolo fornitore: 45-969
Codice articolo locale: PRSI45-969

Specifiche

Antigene NKD2
Nome antigene Naked Cuticle Homolog 2
Reattività Mouse
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Goat
ELISA Yes
Concentrazione 500 ug/mL
Immunogeno NKD2 antibody was raised against a 13 amino acid synthetic peptide near the internal region of NKD2.
Forma Liquid
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
 

Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno

Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.

ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI