Anti-PPP1R8 Goat Polyclonal Antibody
Fornitore: ProSci Inc.
ELISA: Antibody detection limit dilution >1:32,000. Western Blot: Approximately 40 kDa band observed in human lung and H460 cell extracts (predicted MW of 40 kDa according to NP_054829). Recommended for use at 1-2 μg/mL. Immunohistochemistry: In paraffin embedded human thymus shows speckled staining of nuclei . Recommended concentration, 2.5-3.8 μg/mL.
NIPP1 antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.
NIPP1 antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.
Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: PPP1R8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG PRSI45-968
Codice articolo fornitore: 45-968
Codice articolo locale: PRSI45-968
Specifiche
Antigene PPP1R8
Nome antigene Protein Phosphatase 1, Regulatory Subunit 8
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Goat
Western blot Yes
ELISA Yes
Sinomini antigene NIPP-1, protein phosphatase 1 regulatory subunit 8, ARD-1, NIPP1, ARD1, PRO2047
Concentrazione 500 ug/mL
Immunogeno NIPP1 antibody was raised against a 14 amino acid synthetic peptide near the C-Terminus of NIPP1.
Form Liquid
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI