Anti-NFIL3 Goat Polyclonal Antibody
Fornitore: ProSci Inc.
ELISA: Antibody detection limit dilution 1:8,000. Western Blot: Approximately 55-60 kDa band observed in lysates of Jurkat and HepG2 (calculated MW of 51.5 kDa according to NP_005375.2). The observed molecular weight corresponds to earlier findings in literature (Ikushima et al., Proc Natl Acad Sci U S A. 1997 Mar 18;94 (6) :2609-14.; PMID: 9122243). Recommended concentration: 0.5-1.5 μg/mL.
NFIL3 antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.
NFIL3 antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.
Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: NFIL3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG PRSI45-965
Codice articolo fornitore: 45-965
Codice articolo locale: PRSI45-965
Specifiche
Antigene NFIL3
Nome antigene Nuclear Factor, Interleukin 3 Regulated
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Goat
Western blot Yes
ELISA Yes
Sinomini antigene NFIL3A, IL3BP1, E4BP4, NF-IL3A
Concentrazione 500 ug/mL
Immunogeno NFIL3 antibody was raised against a 14 amino acid synthetic peptide near the C-Terminus of NFIL3.
Forma Liquid
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI