Anti-NFATC4 Goat Polyclonal Antibody
Fornitore: ProSci Inc.
ELISA: Antibody detection limit dilution 16,000. Immunohistochemistry: In paraffin embedded human placenta shows weak nuclear staining in trophoblasts.. Recommended concentration, 2.5-3.8 μg/mL.
NFATC4 antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.
NFATC4 antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.
Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: NFATC4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG PRSI45-964
Codice articolo fornitore: 45-964
Codice articolo locale: PRSI45-964
Specifiche
Antigene NFATC4
Nome antigene Nuclear Factor Of Activated T-Cells, Cytoplasmic, Calcineurin-Dependent 4
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Goat
ELISA Yes
Sinomini antigene cytoplasmic 4, Nuclear factor of activated T-cells, NF-AT3, NF-ATc4, Nuclear Factor Activated T-Cells, T cell transcription factor NFAT3, NFATc4
Concentrazione 500 ug/mL
Immunogeno NFATC4 antibody was raised against a 13 amino acid synthetic peptide near the C-Terminus of NFATC4.
Forma Liquid
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI