Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login

Anti-SERPINI1 Goat Polyclonal Antibody

Fornitore: ProSci Inc.
ELISA: Antibody detection limit dilution 1:32,000. Western Blot: Approximately 48 kDa band observed in human brain lysate (calculated MW of 46.4 kDa according to NP_005016.1). Recommended concentration: 1-3 μg/mL.

Neuroserpin antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.

Neuroserpin antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.

Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: SERPINI1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human




Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
 

Ordine

Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG PRSI45-961
Codice articolo fornitore: 45-961
Codice articolo locale: PRSI45-961

Specifiche

Antigene SERPINI1
Nome antigene Serpin Family I Member 1
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Goat
Western blot Yes
ELISA Yes
Sinomini antigene DKFZp781N13156, SERPINI1, serpin peptidase inhibitor, member 1, protease inhibitor 12 (neuroserpin), PI12, clade I (neuroserpin), serine (or cysteine) proteinase inhibitor, neuroserpin
Concentrazione 500 ug/mL
Immunogeno Neuroserpin antibody was raised against a 12 amino acid synthetic peptide near the C-Terminus of Neuroserpin.
Forma Liquid
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità