Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login

Anti-NPY5R Goat Polyclonal Antibody

Fornitore: ProSci Inc.
ELISA: Antibody detection limit dilution 1:32,000. Western Blot: Approximately 50 kDa band observed in human brain, breast and duodenum lysates (calculated MW of 50.7 kDa according to NP_006165.1). Recommended concentration: 0.3-1 μg/mL. Immunohistochemistry: In paraffin embedded Human Intestine shows staining of ganglion cells. Recommended concentration, 4-6 μg/mL.

Neuropeptide Y Receptor Y5 antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.

Neuropeptide Y Receptor Y5 antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.

Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: NPY5R
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human




 

Ordine

Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG PRSI45-960
Codice articolo fornitore: 45-960
Codice articolo locale: PRSI45-960

Specifiche

Antigene NPY5R
Nome antigene Neuropeptide Y Receptor Y5
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Goat
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
Sinomini antigene HGNC:7958, NPY5R, Neuropeptide Y receptor Y5 , NPYR5
Concentrazione 500 ug/mL
Immunogeno Neuropeptide Y Receptor Y5 antibody was raised against a 12 amino acid synthetic peptide near the internal region of Neuropeptide Y Receptor Y5.
Forma Liquid
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
 

Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno

Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.

ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI