Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login

Anti-NLGN3 Goat Polyclonal Antibody

Fornitore: ProSci Inc.
ELISA: Antibody detection limit dilution 1:16,000. Western Blot: Approximately 85-90 kDa band observed in human amygdala lysates (calculated MW of 91.6 kDa according to NP_061850.2). In transfected HEK293 transiently expressing Neuregulin3 a band of approximately 98 kDa is observed. This band is not observed in the non-transfected HEK293. Recommended concentration: 0.05-0.2 μg/mL.

Neuroligin 3 antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.

Neuroligin 3 antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.

Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: NLGN3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human




 

Ordine

Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG PRSI45-958
Codice articolo fornitore: 45-958
Codice articolo locale: PRSI45-958

Specifiche

Antigene NLGN3
Nome antigene Neuroligin 3
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Goat
Western blot Yes
ELISA Yes
Sinomini antigene HNL3
Concentrazione 500 ug/mL
Immunogeno Neuroligin 3 antibody was raised against a 14 amino acid synthetic peptide near the internal region of Neuroligin 3.
Forma Liquid
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità