Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login

Anti-NET1 Goat Polyclonal Antibody

Fornitore: ProSci Inc.
ELISA: Antibody detection limit dilution 1:16,000. Western Blot: Approximately 80-90 kDa double band in human placenta lysates after 0.3 μg/mL antibody staining.7 kDa according to NP_001040625.1. The 80-90 kDa band was successfully blocked by incubation with the immunizing peptide.

NET1 antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.

NET1 antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.

Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: NET1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human




 

Ordine

Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG PRSI45-948
Codice articolo fornitore: 45-948
Codice articolo locale: PRSI45-948

Specifiche

Antigene NET1
Nome antigene Neuroepithelial Cell Transforming 1
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Goat
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Sinomini antigene guanine nucleotide regulatory protein (oncogene), NET1, NET1A, ARHGEF8, Rho guanine nucleotide exchange factor (GEF) 8, small GTP-binding protein regulator, neuroepithelioma transforming gene 1, p65 Net1 proto-oncogene protein, neuroepithelial cell transforming gene 1
Concentrazione 500 ug/mL
Immunogeno NET1 antibody was raised against a 14 amino acid synthetic peptide near the internal region of NET1.
Forma Liquid
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
 

Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno

Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.

ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI