Anti-NET1 Goat Polyclonal Antibody
Fornitore: ProSci Inc.
ELISA: Antibody detection limit dilution 1:32000. Western Blot: Approximately 85 kDa in human placenta and a very strong band at approximately 40-50 kDa in human skeletal muscle lysates after 0.1 μg/mL staining.7 kDa according to NP_001040625.1 and of 61.9 kDa according to NP_005854.2. Immunohistochemistry: In paraffin embedded human tonsil shows staining of fibrous structures. Recommended concentration, 2.5 μg/mL.
NET1 antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.
NET1 antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.
Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: NET1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG PRSI45-947
Codice articolo fornitore: 45-947
Codice articolo locale: PRSI45-947
Specifiche
Antigene NET1
Nome antigene Neuroepithelial Cell Transforming 1
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Goat
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Sinomini antigene ARHGEF8, p65 Net1 proto-oncogene protein, neuroepithelial cell transforming gene 1, Rho guanine nucleotide exchange factor (GEF) 8, NET1, NET1A, neuroepithelioma transforming gene 1, guanine nucleotide regulatory protein (oncogene), small GTP-binding prot
Concentrazione 500 ug/mL
Immunogeno NET1 antibody was raised against a 14 amino acid synthetic peptide near the C-Terminus of NET1.
Forma Liquid
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI