Anti-NDRG1 Goat Polyclonal Antibody
Fornitore: ProSci Inc.
ELISA: Antibody detection limit dilution 1:32,000. Western Blot: Approximately 48 kDa band observed in lysates of human brain, kidney and testis (calculated MW of 42.8 kDa according to NP_006087.2). Recommended concentration: 0.1-0.3 μg/mL. A minor band of unknown identity was also consistently observed at 20 kDa . This band was successfully blocked by incubation with the immunizing peptide.
NDRG1 antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.
NDRG1 antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.
Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: NDRG1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG PRSI45-938
Codice articolo fornitore: 45-938
Codice articolo locale: PRSI45-938
Specifiche
Antigene NDRG1
Nome antigene N-Myc Downstream Regulated 1
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Goat
Western blot Yes
ELISA Yes
Sinomini antigene reducing agents and tunicamycin-responsive protein, N-myc downstream regulated gene 1 protein, CMT4D, N-myc downstream regulated gene 1, DRG1, NDR1, differentiation-related gene 1 protein, nickel-specific induction protein Cap43, RTP, tunicamycin-responsive protein, TDD5, TARG1, GC4, NMSL, RIT42, HMSNL, PROXY1, CAP43,, protein regulated by oxygen-1
Concentrazione 500 ug/mL
Immunogeno NDRG1 antibody was raised against a 13 amino acid synthetic peptide near the C-Terminus of NDRG1.
Forma Liquid
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI