Anti-NCF4 Goat Polyclonal Antibody
Fornitore: ProSci Inc.
ELISA: Antibody detection limit dilution 1:32000. Western Blot: Approximately 38 kDa band observed in lysates of Daudi lysate (calculated MW of 39.0 kDa according to NP_000622.2 and 38.8 kDa according to NP_038202.1). In transfected HEK293 transiently expressing P40PHOX a band of approximately 42 kDa is observed. This band is not observed in the non-transfected HEK293. Recommended concentration: 0.3-1 μg/mL. Immunohistochemistry: In paraffin embedded human tonsil shows staining of the cytoplasm in some cells. Recommended concentration, 2-4 μg/mL.
NCF4 antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.
NCF4 antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.
Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: NCF4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG PRSI45-937
Codice articolo fornitore: 45-937
Codice articolo locale: PRSI45-937
Specifiche
Antigene NCF4
Nome antigene Neutrophil cytosol factor 4
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Goat
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Sinomini antigene NCF-4, p40phox, P40PHOX, p40-phox, NCF, SH3PXD4, OTTHUMP00000028736, MGC3810
Concentrazione 500 ug/mL
Immunogeno NCF4 antibody was raised against an 11 amino acid synthetic peptide near the internal region of NCF4.
Forma Liquid
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI