Anti-EPB41L4A Goat Polyclonal Antibody
Fornitore: ProSci Inc.
ELISA: Antibody detection limit dilution 1:8,000. Western Blot: Approximately 100 kDa band in human cerebellum lysates after 1 μg/mL antibody staining. The 100 kDa band was successfully blocked by incubation with the immunizing peptide.
NBL4 antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.
NBL4 antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.
Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: EPB41L4A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG PRSI45-936
Codice articolo fornitore:: 45-936
Codice articolo locale:: PRSI45-936
Specifiche
Antigene EPB41L4A
Nome antigene Erythrocyte membrane Protein band 4.1 like 4A
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Goat
Western Blot Yes
ELISA Yes
Sinomini antigene NBL4, EPB41L4
Concentrazione 500 ug/mL
Immunogeno NBL4 antibody was raised against a 14 amino acid synthetic peptide near the internal region of NBL4.
Forma Liquid
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità