Anti-MYRIP Goat Polyclonal Antibody
Fornitore: ProSci Inc.
ELISA: Antibody detection limit dilution 1:64000. Western Blot: Approximately 90 kDa band observed in human amygdala lysates (calculated MW of 95.7 kDa according to NP_056275.2). Recommended concentration: 0.3-1 μg/mL.
MYRIP antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.
MYRIP antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.
Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: MYRIP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG PRSI45-929
Codice articolo fornitore: 45-929
Codice articolo locale: PRSI45-929
Specifiche
Antigene MYRIP
Nome antigene Myosin 7A And Rab interacting Protein
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Goat
Western blot Yes
ELISA Yes
Sinomini antigene SLAC2C, SLAC2-C
Concentrazione 500 ug/mL
Immunogeno MYRIP antibody was raised against a 14 amino acid synthetic peptide near the C-Terminus of MYRIP.
Forma Liquid
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI