Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login

Anti-MYF5 Goat Polyclonal Antibody

Fornitore: ProSci Inc.
ELISA: Antibody detection limit dilution 1:32,000. Western Blot: Approximately 28 kDa band observed in human muscle lysates (calculated MW of 28.4 kDa according to NP_005584.1). Recommended concentration: 0.5-1.5 μg/mL. an additional band of 26 kDa was consistently observed, however this band was not blocked by the immunizing peptide and it is therefore a non-specific signal. We call for caution when used for other assays than Western Blot.

MYF5 antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.

MYF5 antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.

Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: MYF5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human




 

Ordine

Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG PRSI45-926
Codice articolo fornitore: 45-926
Codice articolo locale: PRSI45-926

Specifiche

Antigene MYF5
Nome antigene Myogenic Factor 5
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Goat
Western blot Yes
ELISA Yes
Concentrazione 500 ug/mL
Immunogeno MYF5 antibody was raised against a 14 amino acid synthetic peptide near the internal region of MYF5.
Forma Liquid
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità