Anti-MPZ Goat Polyclonal Antibody
Fornitore: ProSci Inc.
ELISA: Antibody detection limit dilution 1:32,000. Western Blot: Approximately 28 kDa band observed in rat spinal cord lysates (calculated MW of 28.5 kDa according to human NP_000521.1 and of 27.7 kDa according to rat NP_058723.1). Recommended concentration: 0.1-0.3 μg/mL.
Myelin Protein Zero antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.
Myelin Protein Zero antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.
Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: MPZ
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Rat
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG PRSI45-925
Codice articolo fornitore: 45-925
Codice articolo locale: PRSI45-925
Specifiche
Antigene MPZ
Nome antigene Myelin Protein Zero
Reattività Rat
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Goat
Western blot Yes
ELISA Yes
Sinomini antigene DSS, MPZ, CHM, P0, CMT4E, CMTDI3, myelin protein zero (Charcot-Marie-Tooth neuropathy 1B) , myelin protein zero, CMT2I, HMSNIB, CMT1, CMT2J, MPP, CMT1B
Concentrazione 500 ug/mL
Immunogeno Myelin Protein Zero antibody was raised against a 12 amino acid synthetic peptide near the internal region (near the C-Terminus) of Myelin Protein Zero.
Forma Liquid
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI