Anti-MUTYH Goat Polyclonal Antibody
Fornitore: ProSci Inc.
ELISA: Antibody detection limit dilution 1:16,000. Western Blot: Approximately 60 kDa band observed in human bone marrow lysates (calculated MW of 60.0 kDa according to NP_036354.1). Recommended concentration: 0.1-0.3 μg/mL.
MUTYH antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.
MUTYH antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.
Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: MUTYH
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG PRSI45-921
Codice articolo fornitore: 45-921
Codice articolo locale: PRSI45-921
Specifiche
Antigene MUTYH
Nome antigene MutY DNA Glycosylase
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Goat
Western blot Yes
ELISA Yes
Sinomini antigene CYP2C, OTTHUMP00000009102, MGC4416, MUTYH, mutY (E. coli) homolog, mutY homolog (E. coli), RP4-534D1.2, mutY homolog, OTTHUMP00000009098, A/G-specific adenine DNA glycosylase, MYH
Concentrazione 500 ug/mL
Immunogeno MUTYH antibody was raised against a 14 amino acid synthetic peptide near the C-Terminus of MUTYH.
Forma Liquid
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità