Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login

Anti-TRIM63 Goat Polyclonal Antibody

Fornitore: ProSci Inc.
ELISA: Antibody detection limit dilution 1:32000. Western Blot: Approximately 60 kDa band in human skeletal muscle lysates after 0.1 μg/mL antibody staining.2 kDa according to NP_115977.2. The 60 kDa band was successfully blocked by incubation with the immunizing peptide. Immunohistochemistry: In paraffin embedded human skeletal muscle shows strong staining in rare nuclei, and weak staining of muscle fibres in longitudinal section.

MURF1 antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.

MURF1 antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.

Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: TRIM63
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human




 

Ordine

Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG PRSI45-917
Codice articolo fornitore: 45-917
Codice articolo locale: PRSI45-917

Specifiche

Antigene TRIM63
Nome antigene Tripartite Motif Containing 63
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Goat
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Sinomini antigene iris ring finger protein, muscle specific ring finger protein 2, SMRZ, MURF2, tripartite motif-containing 63, striated muscle RING zinc finger protein, tripartite motif-containing protein 63, RNF28, ring finger protein 28, IRF, MURF1, muscle-specific RING finger protein 1, E3 ubiquitin-protein ligase TRIM63
Concentrazione 500 ug/mL
Immunogeno MURF1 antibody was raised against a 13 amino acid synthetic peptide near the N-Terminus of MURF1.
Form Liquid
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
 

Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno

Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.

ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI