Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login

Anti-MSX1 Goat Polyclonal Antibody

Fornitore: ProSci Inc.
ELISA: Antibody detection limit dilution 1:16,000. Western Blot: Approximately 55-60 kDa band in human muscle and heart lysates at 1 μg/mL. Further, this band was successfully blocked by incubation with the immunizing peptide.4 kDa according to human NP_002439.2. Immunohistochemistry: In paraffin embedded human prostate shows staining of nucleoli in a few epithelial cells. Recommended concentration, 2-4 μg/mL.

MSX1 antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.

MSX1 antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.

Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: MSX1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human




 

Ordine

Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG PRSI45-909
Codice articolo fornitore: 45-909
Codice articolo locale: PRSI45-909

Specifiche

Antigen symbol MSX1
Nome antigene Msh homeobox 1
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Goat
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Sinomini antigene HOX7, msh homeo box 1, HYD1, homeobox 7, msh homeobox 1-like protein, homeobox protein Hox-7, homeobox protein MSX-1, msh homeobox homolog 1, STHAG1
Concentrazione 500 ug/mL
Immunogeno MSX1 antibody was raised against a 12 amino acid synthetic peptide near the N-Terminus of MSX1.
Forma Liquid
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità