Anti-MSC Goat Polyclonal Antibody
Fornitore: ProSci Inc.
ELISA: Antibody detection limit dilution 1:10,000. Western Blot: Approximately 50 kDa band observed in human lung and placenta lysates (calculated MW of 51.1 kDa according to NP_892010.1). Recommended concentration: 1-3 μg/mL.
MSC antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.
MSC antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.
Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: MSC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG PRSI45-905
Codice articolo fornitore: 45-905
Codice articolo locale: PRSI45-905
Specifiche
Antigene MSC
Nome antigene Musculin
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Goat
Western blot Yes
ELISA Yes
Sinomini antigene musculin, Musculin (activated B-cell factor-1), activated B-cell factor-1, MYOR, activated B-cell factor 1, ABF1, ABF-1, homolog of mouse musculin, bHLHa22
Concentrazione 500 ug/mL
Immunogeno MSC antibody was raised against a 14 amino acid synthetic peptide near the C-Terminus of MSC.
Forma Liquid
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità