Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login

Anti-RPS27 Goat Polyclonal Antibody

Fornitore: ProSci Inc.
ELISA: Antibody detection limit dilution 1:64,000. Western Blot: Approximately 12 kDa band observed in lysates of T-cell line Jurkat (calculated MW of 9.5 kDa according to NP_001021.1). Recommended concentration: 0.05-0.2 μg/mL.

MPS1 antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.

MPS1 antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.

Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: RPS27
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human




 

Ordine

Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG PRSI45-900
Codice articolo fornitore: 45-900
Codice articolo locale: PRSI45-900

Specifiche

Antigene RPS27
Nome antigene 40S ribosomal protein S27
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Goat
Western blot Yes
ELISA Yes
Sinomini antigene metallopanstimulin 1, 40S ribosomal protein S27, RP11-422P24.3, MPS1, ribosomal protein S27, MPS-1
Concentrazione 500 ug/mL
Immunogeno MPS1 antibody was raised against a 13 amino acid synthetic peptide near the N-Terminus of MPS1.
Forma Liquid
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
 

Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno

Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.

ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI