Anti-MPP5 Goat Polyclonal Antibody
Fornitore: ProSci Inc.
ELISA: Antibody detection limit dilution >1:32,000. Western Blot: Approximately 75 kDa band observed in human brain lysate (calculated MW of 77.3 kDa according to NP_071919). Recommended concentration: 1-3 μg/mL. Immunohistochemistry: In paraffin embedded human skeletal muscle shows strong alternating staning of muscle fibres in longitudinal section. Recommended concentration, 5-10 μg/mL.
MPP5 antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.
MPP5 antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.
Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: MPP5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG PRSI45-898
Codice articolo fornitore: 45-898
Codice articolo locale: PRSI45-898
Specifiche
Antigene MPP5
Nome antigene Membrane Palmitoylated Protein 5
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Goat
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Sinomini antigene Stardust Drosophila, MPP5, FLJ12615, PALS1, Protein associated with Lin-7, PALS 1, MPP 5, Stardust., MPP5_HUMAN, Membrane protein palmitoylated 5, MAGUK p55 subfamily member 5
Concentrazione 500 ug/mL
Immunogeno MPP5 antibody was raised against a 14 amino acid synthetic peptide near the N-Terminus of MPP5.
Forma Liquid
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI