Anti-MPG Goat Polyclonal Antibody
Fornitore: ProSci Inc.
ELISA: Antibody detection limit dilution 1:1000. Western Blot: Approximately 37 kDa band observed in lysates of HEK293 and K562 (calculated MW of 32.9 kDa according to NP_002425.2). Recommended concentration: 1-3 μg/mL.
MPG antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.
MPG antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.
Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: MPG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG PRSI45-897
Codice articolo fornitore: 45-897
Codice articolo locale: PRSI45-897
Specifiche
Antigene MPG
Nome antigene N-Methylpurine DNA Glycosylase
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Goat
Western blot Yes
ELISA Yes
Sinomini antigene PIG16, MPG, MDG, 3' end of the Mid1 gene, AAG, localized 68 kb upstream the humanzeta globin gene on 16p, CRA36.1, proliferation-inducing protein 16, CRA36.1 (3-methyl-adenine DNA glycosylase), APNG, alkyladenine DNA glycosylase, anpg, Mid1, proliferation-inducing protein 11, N-methylpurine-DNA glycosylase, PIG11
Concentrazione 500 ug/mL
Immunogeno MPG antibody was raised against a 13 amino acid synthetic peptide near the C-Terminus of MPG.
Forma Liquid
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI