Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login

Anti-MERTK Goat Polyclonal Antibody

Fornitore: ProSci Inc.
ELISA: Antibody detection limit dilution 1:2000. Western Blot: Approximately 30 kDa band observed in human brain, human ovary, human kidney, MOLT-4 and U937 lysates at 1ug of primary. Please note that the band we observe is different from the predicted size of approximately 115 kDa according to NP_006334.

MERTK antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.

MERTK antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.

Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: MERTK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human




 

Ordine

Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG PRSI45-885
Codice articolo fornitore: 45-885
Codice articolo locale: PRSI45-885

Specifiche

Antigene MERTK
Nome antigene MER Proto-Oncogene, Tyrosine Kinase
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Goat
ELISA Yes
Sinomini antigene Receptor tyrosine kinase MerTK, Tyrosine-protein kinase Mer, Proto-oncogene c-Mer, c-mer, MER
Concentrazione 500 ug/mL
Immunogeno MERTK antibody was raised against a 10 amino acid synthetic peptide near the C-Terminus of MERTK.
Forma Liquid
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
 

Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno

Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.

ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI