Anti-SERPINI2 Goat Polyclonal Antibody
Fornitore: ProSci Inc.
ELISA: Antibody detection limit dilution 1:64,000. Western Blot: Approximately 40 kDa band observed in human pancreas lysates (calculated MW of 46.1 kDa according to NP_006208.1 and 47.4 kDa according to NP_001012303.1). Recommended concentration: 0.3-1 μg/mL.
MEPI antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.
MEPI antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.
Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: SERPINI2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG PRSI45-884
Codice articolo fornitore: 45-884
Codice articolo locale: PRSI45-884
Specifiche
Antigene SERPINI2
Nome antigene Serpin Family I Member 2
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Goat
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Sinomini antigene SERPINI2, PANCPIN, serine (or cysteine) proteinase inhibitor, PI14, TSA2004, MEPI, clade I (neuroserpin), member 2, SERPIN12, serpin peptidase inhibitor, myoepithelium-derived serine protease inhibitor, clade I (pancpin), protease inhibitor 14,
Concentrazione 500 ug/mL
Immunogeno MEPI antibody was raised against a 14 amino acid synthetic peptide near the internal region of MEPI.
Forma Liquid
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI