Anti-MEPCE Goat Polyclonal Antibody
Fornitore: ProSci Inc.
ELISA: Antibody detection limit dilution 1:2,000. Western Blot: Approximately 75 kDa band observed in rat testis lysates (calculated MW of 74.4 kDa according to human NP_062552.2 and 75.3 kDa according to rat XP_222048.4). In transfected HEK293 transiently expressing human MEPCE a band of approximately 75 kDa is observed. This band is not observed in the non-transfected HEK293. Recommended concentration: 1-3 μg/mL.
MEPCE antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.
MEPCE antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.
Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: MEPCE
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human, Rat
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG PRSI45-883
Codice articolo fornitore: 45-883
Codice articolo locale: PRSI45-883
Specifiche
Antigene MEPCE
Nome antigene Methylphosphate Capping Enzyme
Reattività Human, Rat
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Goat
Western blot Yes
ELISA Yes
Sinomini antigene BCDIN3
Concentrazione 500 ug/mL
Immunogeno MEPCE antibody was raised against a 13 amino acid synthetic peptide near the internal region of MEPCE.
Forma Liquid
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità