Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login

Anti-MDM2 Goat Polyclonal Antibody

Fornitore: ProSci Inc.
ELISA: Antibody detection limit dilution 1:64000. Western Blot: Approximately 55 kDa band observed in human liver lysates (calculated MW of 56.0 kDa according to NP_002383.2). In transfected HEK293 transiently expressing MDM2 bands of approximately 48 kDa, 60 kDa, 70 kDa and 90 kDa are observed. These bands are not observed in the non-transfected HEK293. The 80 kDa band is endogenously epressed in the negative control. Recommended concentration: 0.3-1.0 μg/mL.

MDM2 antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.

MDM2 antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.

Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: MDM2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human




 

Ordine

Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG PRSI45-878
Codice articolo fornitore: 45-878
Codice articolo locale: PRSI45-878

Specifiche

Antigene MDM2
Nome antigene Mouse Double Minute 2
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Goat
Western blot Yes
ELISA Yes
Sinomini antigene Ubiquitin-protein ligase E3 Mdm2, Mdm-2, HDMX, Oncoprotein Mdm2, AA415488, Double minute 2 protein, p53-binding protein Mdm2, ACTFS, 1700007J15Rik
Concentrazione 500 ug/mL
Immunogeno MDM2 antibody was raised against a 15 amino acid synthetic peptide near the internal region of MDM2.
Forma Liquid
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
 

Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno

Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.

ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI