Anti-IFIH1 Goat Polyclonal Antibody
Fornitore: ProSci Inc.
ELISA: Antibody detection limit dilution 1:32000. Western Blot: No signal obtained yet but low background observed in human placenta lysate at up to 1 μg/mL. Immunohistochemistry: In paraffin embedded human pancreas, shows strong cytoplasmic staining of some cells in the islets of Langerhans. Recommended concentration, 10 μg/mL.
MDA5 antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.
MDA5 antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.
Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: IFIH1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity:
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG PRSI45-874
Codice articolo fornitore: 45-874
Codice articolo locale: PRSI45-874
Specifiche
Antigene IFIH1
Nome antigene Interferon Induced With Helicase C Domain 1
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Host Goat
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Sinomini antigene Clinically amyopathic dermatomyositis autoantigen 140 kDa, CADM-140 autoantigen, RLR-2, Hlcd, MDA5, IDDM19, Interferon-induced helicase C domain-containing protein 1, MDA-5, RH116
Concentrazione 500 ug/mL
Immunogeno MDA5 antibody was raised against a 13 amino acid synthetic peptide near the N-Terminus of MDA5.
Forma Liquid
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI