Stampa…
Polarimetro digitale, ADP 450
Fornitore: Bellingham + Stanley
BELL37-50EA 15820 EUR
BELL37-50
Polarimetro digitale, ADP 450
Polarimetri
Polarimetro digitale progettato per misurazioni di rotazione specifica, percentuale di concentrazione, purezza, percentuale di zucchero invertito e percentuale di inversione (A-B) in applicazioni farmaceutiche, chimiche, alimentari e di ricerca.
  • Controllo della temperatura Peltier
  • Provette per campioni standard e dal volume ridotto
  • Tre cifre decimali
  • Display a colori ad alta definizione
I sistemi METHODS facilitano l'accesso a diversi tipi di misurazione, tra cui la misurazione continua di rotazione specifica, rotazione ottica, concentrazione e inversione. MEAN-PHR Method consente di effettuare un certo numero di letture differenti da un unico lotto da analizzare, con risultati relativi a minimo, massimo, media e deviazione standard.
La stabilità di temperatura SMART garantisce una precisione di lettura per applicazioni farmaceutiche. La funzione di misurazione singola fornisce una panoramica dei risultati in qualsiasi momento.
I polarimetri sono compatibili con tubi polarimetrici speciali con cono Luer a basso volume o in vetro standard, per facilitare la misurazione di percorsi ottici lunghi fino a 200 mm.
Con l'espansione di memoria è possibile registrare oltre 8000 misurazioni per eseguire download come file CSV, nonché conservare un registro delle azioni dell'operatore e della configurazione dello strumento generando un Audit Trail. I risultati possono essere salvati e visualizzati o convertiti in formato LIMS o Secure PDF. Calibrazione e configurazione protette da password, possibilità di accesso tramite tastiera o utilizzando un tag RFID completamente configurabile.
Following extensive consultation with pharmaceutical manufacturers, the on-board software of ADP450 series instruments has been improved to meet not only the needs of the FDA regulation 21 CFR part 11 but also the demanding Data integrity (DI) needs of pharmaceutical manufacturers.
Certificazioni: USP, EP, BP, JP, FDA 21 CFR Part 11 or GLP.
Informazioni per l'ordine: Quartz control plates need to be ordered separately.
Informazioni per l'ordine: Supplied with 200 mm glass centre fill polarimeter tube, XPC-200 tube adapter, pack of three RFID tags, instruction manual and certificate of conformity.