Stampa…
Hai cercato: Standard di metalli e leghe
11  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (12242-1EA)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 12242-1EA
Codice articolo locale: SUPL12242-1EA
Descrizione: Tin-base solder (lead free)
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (PROONCSHC15601)
Fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Codice articolo fornitore: NCSHC15601
Codice articolo locale: PROONCSHC15601
Descrizione: Ferrotitanium, NCS
UOM: 1 * 50 g
Fornitore: PerkinElmer
Descrizione: Perkalloy, three 50,8 mm pieces (596 °C)
Codice catalogo: (PROONIST-182)
Fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Codice articolo fornitore: NIST-182
Codice articolo locale: PROONIST-182
Descrizione: This reference standards are intended to use in checking the accuracy of assay methods. These are supplied in fine powder form.
UOM: 1 * 45 g
Codice catalogo: (PROONIST-C1285)
Fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Codice articolo fornitore: NIST-C1285
Codice articolo locale: PROONIST-C1285
Descrizione: LA steel (A242) (mod.), NIST-C1285
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (PROONIST-68C)
Fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Codice articolo fornitore: NIST-68C
Codice articolo locale: PROONIST-68C
Descrizione: This standard reference material is in the powder form intended for use in checking chemical methods of analysis and in calibration with instrumental ...
UOM: 1 * 100 g
Codice catalogo: (PROONIST-1764A)
Fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Codice articolo fornitore: NIST-1764A
Codice articolo locale: PROONIST-1764A
Descrizione: This reference material is intended for use in the evaluation of chemical and instrumental analysis and in calibration of those methods.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (PROONIST-334)
Fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Codice articolo fornitore: NIST-334
Codice articolo locale: PROONIST-334
Descrizione: Grey cast iron (carbon + sulfur), NIST-334
UOM: 1 * 150 g
Codice catalogo: (PROOIMZ-172)
Fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Codice articolo fornitore: IMZ-172
Codice articolo locale: PROOIMZ-172
Descrizione: Tool steel, 40×40 mm
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (PROONCSDC29114)
Fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Codice articolo fornitore: NCSDC29114
Codice articolo locale: PROONCSDC29114
Descrizione: Lead-zinc ore
UOM: 1 * 50 g
Codice catalogo: (PROONIST-107C)
Fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Codice articolo fornitore: NIST-107C
Codice articolo locale: PROONIST-107C
Descrizione: NIST-107C, cast iron (Ni-Cr-Mo)
UOM: 1 * 150 g
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom