Stampa…
Infrared moisture analyser, MA160
Fornitore: Sartorius
611-2887EA 5400 EUR
611-2887
Infrared moisture analyser, MA160
Analizzatori Analizzatori di Umidità
Analizzatori d’umidità facili da usare, efficienti e compatti, per fornire risultati rapidi e ripetibili
con un'interfaccia utente migliorata.
  • Comoda traccia del processo con indicatore luminoso di stato
  • Rapido riscaldamento con potenti elementi riscaldanti per ridurre i tempi di processo
  • complessivi
  • Il design BetterClean consente di rimuovere la piastra della camera per campioni e il modulo
  • riscaldante per la pulizia in lavastoviglie
  • Facile da utilizzare con touch screen e interfaccia utente intuitiva
  • Mini USB e riconoscimento automatico della stampante per la comunicazione dei dati
Progettati per il lavoro di routine e lo sviluppo di metodi per il laboratorio CQ che ha bisogno di
risultati d’umidità veloci e altamente ripetibili, gestione di diversi metodi per i diversi prodotti e
trasferimento di metodi tra gli strumenti.
Garantisce un facile sviluppo e gestione dei metodi, nonché una semplice manipolazione dei campioni e analisi delle prestazioni degli strumenti. La funzione ‘Method Assistant’ consente all’utente di sviluppare facilmente nuovi metodi. Occorrono tre semplici passi per sviluppare un nuovo metodo in meno di 45 minuti.