Stampa…
Hai cercato: Setti
68  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"68"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Merck
Descrizione: Ready to use GC septa for inlet temperature of up to 100 to 350 °C.
Fornitore: Merck
Descrizione: These septa are suitable for use with 50 to 300 °C inlet temperatures.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: VWR®, Septa, Beige silicone/white PTFE, Durezza: 50° shore A, Spessore: 3,2 mm, Ø: 43 mm
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: VWR®, Setti, Silicone naturale/PTFE beige (qualità EPA), Durezza: 45° shore A, Spessore: 3,2 mm
Codice catalogo: (548-2358)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI548-2358
Descrizione: VWR®, Septa, In silicone blu trasparente/PTFE bianco, Durezza: 45° shore A, Spessore: 3,0 mm
UOM: 1 * 1.000 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Almost all septa have one laminated side with PTFE (high chemical resistance) and form an inert barrier between carrier material and sample.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Almost all septa have one laminated side with PTFE (high chemical resistance) and form an inert barrier between carrier material and sample.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Almost all septa have one laminated side with PTFE (high chemical resistance) and form an inert barrier between carrier material and sample.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Almost all septa have one laminated side with PTFE (high chemical resistance) and form an inert barrier between carrier material and sample.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Almost all septa have one laminated side with PTFE (high chemical resistance) and form an inert barrier between carrier material and sample.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Almost all septa have one laminated side with PTFE (high chemical resistance) and form an inert barrier between carrier material and sample.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Almost all septa have one laminated side with PTFE (high chemical resistance) and form an inert barrier between carrier material and sample.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: VWR®, Setti, Cream butyl/grey PTFE, Durezza: 55° shore A, Spessore: 1,3 mm
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Almost all septa have one laminated side with PTFE (high chemical resistance) and form an inert barrier between carrier material and sample.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Almost all septa have one laminated side with PTFE (high chemical resistance) and form an inert barrier between carrier material and sample.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Almost all septa have one laminated side with PTFE (high chemical resistance) and form an inert barrier between carrier material and sample.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 68
no targeter for Bottom