Stampa…
Hai cercato: Bacchette
8  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Schott AG
Descrizione: Made of AR®-Glas.
Fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descrizione: AR®-Soda-lime glass.
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Pure Al₂O₃ Aluminium oxide, AL23.
Codice catalogo: (KAVA271070000)
Fornitore: Kavalier
Codice articolo fornitore: 271070000
Codice articolo locale: KAVA271070000
Descrizione: Borosilicate glass 3.3.
UOM: 1 * 15,6 kg
Codice catalogo: (BRND90470)
Fornitore: Brand
Codice articolo fornitore: 90470
Codice articolo locale: BRND90470
Descrizione: Rod for sample dippers, Asta di estensione per mestolo per campionamento, lunghezza 600 mm
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (KART2652)
Fornitore: KARTELL
Codice articolo fornitore: 2652
Codice articolo locale: KART2652
Descrizione: High impact PS, white.
UOM: 1 * 500 pezzi
Fornitore: FISCHER LABORTECHNIK GMBH
Descrizione: DURAN®, borosiicate glass.
Fornitore: HILGENBERG GMBH
Descrizione: Glass rods are made of borosilicate glass 3.3.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom