  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Congelatori per usi generici/di laboratorio
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"27"
Seleziona per:
Fornitore:  LIEBHERR
Descrizione:   Congelatori per uso generico con sistema di raffreddamento statico, ideali per la conservazione di prodotti che non presentano particolari criticità. ...
Fornitore:  LIEBHERR
Descrizione:   Modelli di congelatori commerciali dotati di scongelamento automatico.
Fornitore:  LIEBHERR
Descrizione:   Questi congelatori da laboratorio antideflagranti sono caratterizzati da sistema a controller elettronico in grado di garantire assoluta coerenza e di...
Fornitore:  LIEBHERR
Descrizione:   These freezers feature a choice of nofrost, smartfrost or stopfrost and offers a maximum convenience, with tall, under counter and chest freezers ava...
Fornitore:  LIEBHERR
Descrizione:   I modelli presenti sono congelatori professionali con raffreddamento statico.
Codice catalogo: (LIEBGPESF1476)
Fornitore:  LIEBHERR
Codice articolo fornitore: GPESF1476
Codice articolo locale: LIEBGPESF1476
Descrizione:   This freezer operates in fast manner in freezing food and reduces the ice build up and hence making the defrosting simpler and quicker. The appliances...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  LIEBHERR
Descrizione:   I congelatori orizzontali a basse temperature (fino a –45 °C) sono stati sviluppati per soddisfare specifici requisiti delle applicazioni di rice...
Fornitore:  LIEBHERR
Descrizione:   NoFrost freestanding freezers constructed of stainless steel. It features forced air cooling that maintains an even refrigeration temperature througho...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 27
  1  2  3  4  Prossimo