Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente
Lancing device, Compact Eject
Fornitore: Vitrex Medical A/S
VITREX®
MODU369400EA 4.8 EUR InStock
MODU369400
Lancing device, Compact Eject
Lancette pungidito
Lancing device with push button ejection designed for sampling in blood glucose monitoring.
  • Variable penetration, simple and quick activation and reactivation
  • Simple non-touch lancet removal
  • Clear adjustable and clear fixed end caps designed for Alternate Site Testing (AST)
Suitable for use with VITREX SOFT and most other popular lancet brands
Confezione: Clear plastic sleeves.
Visualizza i codici
Ordine
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità