Stampa…
Reattivo di Benedict per la determinazione (qualitativa) di zuccheri nelle urine
Fornitore: VWR Chemicals
230045REA 157 EUR
230045R
Reattivo di Benedict per la determinazione (qualitativa) di zuccheri nelle urine
Reattivo di Benedict
Benedict’s reagent for qualitative detection of sugar in urine.
MDL Number: MFCD00146068
CAS Number: 63126-89-6
Visualizza i codici
S.G. @ 20°C 1.192 - 1.195
Dextrose Test Positive Reaction
Thiocyanate Test Negative Reaction