Stampa…
VWR® UV-3100PC, Spettrofotometro, UV/Vis
Fornitore: VWR
VWR®
634-6042EA 4660 EUR
634-6042
VWR® UV-3100PC, Spettrofotometro, UV/Vis
Spettrofotometri e fotometri Spettrofotometri UV/Vis
Due spettrofotometri a scansione completa per misurazioni di livello avanzato.
  • Absorption, transmission and concentration photometry
  • Up to 10 quantitative standards
  • Four methods for calibration curve: Linear - linear through zero - square - cubic
  • Off-line calculation, re-scaling, curve tracking and peak search
  • Kinetic scanning time course or reacting rate calculations
Informazioni per l'ordine: Fornito con quattro cuvette in vetro, due cuvette in quarzo (non V3000-PC), copertura antipolvere, cavo USB, otto stick USB GB, software, portacuvette a quattro posizioni (10 mm) e cavi di alimentazione con spine UK, CH, EU.