Acido acetico 1 mol/l (1 N), Titripur®, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.60305.1000EA
35
EUR
1.60305.1000
Acido acetico 1 mol/l (1 N), Titripur®, Supelco®
Acido acetico
Formula:
H₃CCOOH Peso molecolare: 60,05 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00036152 CAS Number: 64-19-7 ADR: 8,II |