Stampa…
Hai cercato: Lame per bisturi
21  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"21"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: SWANN-MORTON
Descrizione: In acciaio al carbonio
Fornitore: SWANN-MORTON
Descrizione: Scalpel blades, Acciaio al carbonio, Non sterili, No. 22, Individual peel packs, carbon steel
Fornitore: SWANN-MORTON
Descrizione: These stainless steel blades are thicker than a standard blade thus offering additional rigidity and strength when used in conjunction with the unique...
Fornitore: SWANN-MORTON
Descrizione: In acciaio inox.
Fornitore: SWANN-MORTON
Descrizione: These Dermatome blades are fitted into a handheld instrument which resembles an electric razor. The blade oscillates and the movement back and forth w...
Fornitore: SWANN-MORTON
Descrizione: Surgical quality blades for use with handles No. 5A and No. 6A.
Fornitore: SWANN-MORTON
Descrizione: Stainless steel. The 158 mm skin graft blades are used in the surgical removal of a patch of healthy skin from one area of the patient's body, usually...
Fornitore: SWANN-MORTON
Descrizione: A versatile and comprehensive range for morticians and pathologists for use in autopsy, histopathology and general post-mortem procedures.
Fornitore: SWANN-MORTON
Descrizione: Stainless steel.
Fornitore: SWANN-MORTON
Descrizione: These Sabre blades made from carbon steel feature a 'closed' cutting edge for 'paring' or 'scraping' which makes them ideal for use within Podiatry an...
Fornitore: SWANN-MORTON
Descrizione: Blades made from carbon steel for use with craft tools.
Codice catalogo: (233-0053)
Fornitore: SWANN-MORTON
Codice articolo fornitore: 2201
Codice articolo locale: SWAN2201
Descrizione: Stainless steel. Originally developed for use with skin grafts, these blades are also suitable for a wide range of other applications.
UOM: 1 * 20 pezzi
Codice catalogo: (SWAN2001)
Fornitore: SWANN-MORTON
Codice articolo fornitore: 2001
Codice articolo locale: SWAN2001
Descrizione: This sterile stainless cervical biposy blade is used in conjunction with the long stainless steel Major handle to take a 'cone' biopsy from the tissue...
UOM: 1 * 10 pezzi
Codice catalogo: (SWAN0326)
Fornitore: SWANN-MORTON
Codice articolo fornitore: 0326
Codice articolo locale: SWAN0326
Descrizione: The stainless steel No.3 fitment or 'baby' stitch cutter is used in conjunction with the No.3 surgical handle.
UOM: 1 * 100 pezzi
Codice catalogo: (SWAN2102)
Fornitore: SWANN-MORTON
Codice articolo fornitore: 2102
Codice articolo locale: SWAN2102
Descrizione: The sterile stainless steel Myringotomy blade is used in conjunction with the SF1 or SF13 Fine surgical handle in the treatment of 'Otitis media' or '...
UOM: 1 * 10 pezzi
Fornitore: MARTOR ARGENTAX
Descrizione: Blades for use in scalpels.
Promo
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom